Learn More
UVP Shields for Pen-Ray™ Lamps
Descrizione
Per dirigere o modificare l'emissione della lampada 11SC-1 (UVP90 001 201)
- Lo schermo A ha un foro con diametro interno di 0.04 pollici per una sorgente puntiforme
- Lo schermo B ha una finestra di 0.31 x 0.63 pollici
- Lo schermo C ha una finestra di 0.19 x 1.5 pollici
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Model 11SC-1 Pen-Ray™ UV lamp |
| Quantità confezione | 1 Ea. |
| Product Type | Shield C |