Learn More
UVP Modelli standard a mercurio Pen-Ray
Codice prodotto. 11709074
Cambia vista
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
365 nm
Diametro (sistema metrico) lente:
6.5 mm
9.5 mm
Diametro (sistema metrico):
9.5 mm
12.7 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Wavelength Diametro (sistema metrico) lente Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
11709074 254 nm 6.5 mm 9.5 mm Pezzo
11739074 254 nm 9.5 mm 12.7 mm Pezzo
11719074 365 nm 9.5 mm 9.5 mm Pezzo
11729074 365 nm 6.5 mm 9.5 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11709074 Fornitore UVP N. del fornitore 90001201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    365.60€
    255.72€ / pezzi 1
    Risparmia 109.88€
    30% Sconto
Spedizione stimata: 18-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Requires
Cavo di 16 poll. (41cm) e connettore standard a 2 poli per collegare la lampada a un alimentatore a trasformatore a parte (non incluso)—
Low-pressure mercury gaseous discharge handheld lamps are ideal for small apertures requiring spectroscopic wavelength calibration, sterilization, UV curing or fluorescence detection applications
Lampade UV portatili a bassa pressione
  • Ideali per l'inserimento in piccole aperture per la calibrazione della lunghezza d'onda spettroscopica, la sterilizzazione, l'indurimento UV o il rilevamento della fluorescenza
  • Funzionano a basse temperature e intensità fornendo un'emissione stabile elevata fino a 5000 ore.
  • Utilizzare lampade a scarica gassosa (mercurio) a bassa pressione con struttura in quarzo doppio foro
  • Gli elettrodi si trovano all'estremità per una maggiore facilità di installazione
  • Intensità relativa a distanza di 3/4 pollici (1.9 cm): 4400μw/cm2
  • Lunghezza d'onda: 254 nm
Specifica
Tensione 800 V
Wavelength 254 nm
Diametro (sistema metrico) 9.5 mm
Diametro (sistema metrico) lente 6.5 mm
Da utilizzare con (applicazione) For insertion into small apertures for spectroscopic wavelength calibration, sterilization, UV curing or fluorescence detection
Lunghezza (sistema imperiale) 4-3/4 in.
Lunghezza (sistema metrico) 120.6 mm
Intensità dell'illuminazione 1213 μW/cm2, 365nm at 3/4 in. (1.9cm), With 20mA AC lamp currrent
Accessori richiesti 16 in. (41 cm) cord and standard 2-prong connector
Product Type Mercury Lamp