Learn More
UVP White Light Replacement Tubes
Codice prodotto. 12822979
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
14 Type EL series UV lamp
16 Type EL series UV Lamp, High Performance Transilluminator
Model MRL-58 Multiple-ray Lamp
Model TW-43 White Light Transilluminator
Models TLW-20, TMW-20, TW-26 Transilluminator
Wattage:
4 W
6 W
8 W
14 W
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Wattage unitSize
12822979 14 Type EL series UV lamp 4 W Pezzo
12893918 Model MRL-58 Multiple-ray Lamp 8 W Pezzo
12802989 Model TW-43 White Light Transilluminator 14 W Pezzo
12873918 Models TLW-20, TMW-20, TW-26 Transilluminator 8 W Pezzo
12882979 16 Type EL series UV Lamp, High Performance Transilluminator 6 W Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 12822979 Fornitore UVP N. del fornitore 34006601
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Sorgente luminosa White light
Wattage 4 W
Da utilizzare con (apparecchiatura) 14 Type EL series UV lamp
Include 4 W cool white tube
Lunghezza (sistema imperiale) 5.3 in.
Lunghezza (sistema metrico) 13.46 cm
Quantità confezione 1 Ea.
Product Type Replacement Tube