Learn More
Cole-Parmer™ V Series Stuart™ Vortex Mixer
Codice prodotto. 12027134
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di velocità:
200 to 2500rpm
2500 to 4500rpm
Fixed Speed
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di velocità Dimensione della confezione
12027134 200 to 2500rpm Pezzo
12017134 Fixed Speed Pezzo
15401435 2500 to 4500rpm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12027134 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 0472903
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    514.00€
    388.31€ / pezzi 1
    Risparmia 125.69€
    24% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
This V Series Stuart™ Vortex Mixer is a compact unit perfect for individual work stations.
Control the mixing speed by selecting from 200rpm for more gentle mixing to 2500rpm for vigorous agitation. Possibilità di scelta tra funzionamento continuo e intermittente con la semplice pressione di un pulsante frontale. Robusto corpo pressofuso che limita i movimenti non necessari durante l'uso. Il design ergonomico a profilo ribassato rende molto pratico l'uso quotidiano del vortice.
  • Modalità intermittente o continua
  • Corpo stabile grazie al profilo basso
  • Struttura robusta in metallo pressofuso
  • Variable speed control between 200 and 2,500rpm
Specifica
Orbita 4.2mm
Intervallo di velocità 200 to 2500rpm
Requisiti elettrici 90 to 240V, 50/60Hz, 50w
Tensione 90 to 240V
Wattage 50w
Product Type Agitatore Vortex
Frequenza 50/60Hz
Materiale Robusto, pressofuso
Profondità (sistema imperiale) 8.5 in.
Profondità (sistema metrico) 215mm
Altezza (sistema imperiale) 3.1 in.
Altezza (sistema metrico) 78mm
Larghezza (sistema imperiale) 5.3 in.
Larghezza (sistema metrico) 135mm
Peso (sistema imperiale) 7.1 lb.
Peso (sistema metrico) 3.2kg
Modello SA8
Protezione IP IP31
Modalità operative intermittent/continuous