Learn More
Cole-Parmer™ V Series Stuart™ Vortex Mixer
Descrizione
- Robust die cast construction
- Sophisticated inbuilt counterbalance system and suction cup feet to prevent walking issues
- Simple push to operate control provides quick and effective mixing.
- Mixing speed is variable to suit most applications.
- Incorporates a powerful brushless DC motor for maintenance free operation.
- Variable speed up to 4500 rpm
- Compact size
Specifica
Specifica
| Orbita | 4.5mm |
| Intervallo di velocità | 2500 to 4500rpm |
| Tensione | 100 to 240V |
| Dimensioni provetta | Up to 30 mm dia. |
| Materiale | Die cast Base |
| Dimensioni (L x P x A) | 100 x 100 x 67mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 2.6 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 67 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 3.9 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Vedi altri risultati |