Learn More
V-Solv™ ICP Solvent, VHG™
Codice prodotto. 17940806
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 gal
5 gal
200 L
Dimensione della confezione:
200L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17940806 5 gal -
17952006 200 L 200L
17900366 1 gal -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 17940806 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGVSOLV5GAL
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
V-Solv™ ICP Solvent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Metodi ICP
Shipping Condition Room Temperature
Solvent or Matrix V-SOLV™ ICP Solvent
Quantità 5 gal