Learn More
Brady™ Kit lettore di codici a barre V4500 EU
Descrizione
- Scansione di codici a barre omnidirezionale ad alta velocità semplificata
- Ideale per la gestione delle scorte di magazzino, la verifica dei kit, la scansione e la stampa e le applicazioni di imballaggio
- La tecnologia proprietaria Cortex Decoder consente allo lettore di leggere facilmente i codici a barre più piccoli e le superfici lucide e difficili da leggere
- La tastiera automatica e l'interfaccia utente dinamica ti permettono di passare dalla configurazione alla prima scansione in pochi secondi
- La funzione di data parsing ti consente di ordinare e organizzare i dati esattamente come desideri: inizia con una semplice scansione e collegati facilmente al cloud e al tuo sistema ERP
- Resiste a cadute da 1,8 m (MIL-STD-810G)
- La batteria a ricarica induttiva ha un'autonomia per un intero turno di lavoro e più di 75.000 scansioni
- Il kit include lettore, base di appoggio, batteria, trasformatore CA, cavo USB e cavo di alimentazione per il Regno Unito
Specifica
Specifica
| Tempo di funzionamento della batteria | Up to 75,000 scans per charge |
| Tipi di codici a barre supportati | BC412, Codabar, Code 11, Code 128, Code 32, Code 39, Code 93, GS1 DataBar, Hong Kong 2 of 5, IATA 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI Plessey, NEC 2 of 5, Pharmacode, Plessey, Straight 2 of 5, Telepen, UPC / EAN / JAN, Trioptic |
| Metodo di trasferimento dati | Bluetooth™ 5 Low Energy (Class II) |
| Peso (sistema metrico) | 1.38 kg |
| Tempo di caricamento | Charging over cradle (0 to 100 %) 4 hr. |
| Peso (sistema imperiale) | 3 lb. |
| Certificazione/Conformità | CE, UKCA |
| Da utilizzare con (applicazione) | Asset tracking, barcode labelling, circuit board labelling, component and equipment labelling, general identification, inventory and inspection labelling, warehouse marking |
| Visualizzazione campo | High Density Field: 30° Horizontal by 20° Vertical, Wide Field: 50° Horizontal by 33.50° Vertical |
| Umidità | 5% to 95% (non-condensing) |
| Vedi altri risultati |