Learn More
Brady™ V4500 Barcode Scanner Battery
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
V4500 Barcode Scanner (177233), V4500 Barcode Scanner Kit (177229), V1100 Spare Battery Charger (177236), V1100 Spare Battery Charger Kit (177230)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Battery - V1200 Battery for V4500 Barcode Scanner
Specifica
Specifica
| Descrizione | V1200 Battery for V4500 Barcode Reader |
| Altezza (sistema metrico) | 89 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 3.50 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 23 mm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 0.90 in. |
| Profondità (sistema metrico) | 23 mm |
| Profondità (sistema imperiale) | 0.91 in. |
| Peso (sistema metrico) | 0.06 kg |
| Tempo di caricamento | Charging over battery charger (0 to 100%) 4 hr. |
| Peso (sistema imperiale) | 1.323 lb. |
| Mehr anzeigen |
Has lithium-ion battery - must ship ground
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.