Learn More
Brady™ V4500 Barcode Scanner Battery Charger Cradle
Codice prodotto. 30057761 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
V4500 Barcode Scanner (177233)
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
30057761 V4500 Barcode Scanner (177233) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30057761 Fornitore Brady™ N. del fornitore 177235
Spedizione stimata: 05-01-2027
V4500 Barcode Scanner accessories to ensure uninterrupted productivity.
Battery Charger - V1300 Cradle for V4500 Barcode Scanner
Specifica
Descrizione V1300 Cradle for V4500 Barcode Reader
Altezza (sistema metrico) 75 mm
Altezza (sistema imperiale) 2.95 in.
Larghezza (sistema metrico) 256 mm
Larghezza (sistema imperiale) 10.08 in.
Profondità (sistema metrico) 113 mm
Profondità (sistema imperiale) 4.45 in.
Peso (sistema metrico) 0.46 kg
Peso (sistema imperiale) 1.014 lb.
Da utilizzare con (applicazione) Asset Tracking, Barcode Labelling, Circuit Board Labelling, Component and Equipment Labelling, General Identification, Inventory and Inspection Labelling, Warehouse Marking
Umidità 5% to 95% (non-condensing)
Da utilizzare con (apparecchiatura) V4500 Barcode Scanner (177233)
Warranty 3 Years
Tipo Scanner Stand
Alternate Part Number BRA-V1300