Description
Cable - USB Cable for V4500 Barcode Scanner
Specifications
Specifications
| Descrizione | USB to RJ50-1 Cable for V4500 Barcode Reader |
| Peso (sistema metrico) | 0.06 kg |
| Peso (sistema imperiale) | 0.132 lb. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Asset Tracking, General Identification, Barcode Labelling, Circuit Board Labelling, Component and Equipment Labelling, Food and Beverage Process Labelling, Inventory and Inspection Labelling |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | V1300 Cradle (177235), V1300 Cradle Kit (177232), V4500 Barcode Scanner Kit (177229) |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 3.28 ft. |
| Tipo | Cable |
| Alternate Part Number | BRA-USB-RJ50-1 |