Learn More
Buerkle™ V4A Stainless Steel Inserts for Novartos Uno
Buerkle™ V4A Stainless Steel Inserts for Novartos Uno permit the withdrawal of a double sample without having to insert the lance repeatedly into the bulk material.
Marca:  Buerkle™ 5358-0115
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.99000kg
Codice prodotto. 10040274
  • 230.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Stainless steel AISI 316L
  • Fit precisely
  • Can easily be replaced
  • Available in volumes from 0 to 4.0mL
Specifica
Specifica
Insert
Si
1.5 mL
Withdrawling Samples
Stainless Steel (V4A)
Equipment for Novartos Uno sampler
FDA