Learn More
Wheaton™ Filtro a vuoto
Makes it easier to connect standard 47 and 90mm filtration assemblies with stopper connections to a standard laboratory bottle with a GL45 thread. Wheaton™ Filtration Adapter Assembly replaces the stopper to make the connection to the bottle.
336.00€ - 880.00€
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
11771973
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Wheaton™
419450
90 mm filtration assemblies with stopper connections
880.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 02-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11744179
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Wheaton™
419505
47 mm filtration assemblies with stopper connections
336.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Makes it easier to connect standard 47 and 90mm filtration assemblies with stopper connections to a standard laboratory bottle with a GL45 thread. Wheaton™ Filtration Adapter Assembly replaces the stopper to make the connection to the bottle.
  • Includes a PBT hose connection for use with 1/4 in. (6mm) I.D. flexible tubing
  • A GL32 PBT cap with a PTFE faced silicone sealing ring makes the connection to the filtration assembly
  • A GL45 PBT cap with PTFE faced silicone sealing ring then makes the connection to the bottle.