Learn More
Wheaton™ Filtro a vuoto con frit, da 2000 ml
Codice prodotto. 11748799 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Filtro a vuoto
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo unitSize
11748799 Filtro a vuoto Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11748799 Fornitore Wheaton™ N. del fornitore 41938547
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Recommended for general filtration. Wheaton™ Fritted Glass Support for 47mm Filtration Assembly with Standard Taper Joint Connection is manufactured from low extractable borosilicate glass.
  • Includes a coarse porosity (40-60μm) fritted glass support base, graduated funnel, anodized aluminum clamp and 1L filter flask
  • Glass components manufactured from Wheaton™ 33 glass which conforms to USP Type 1 and ASTM E Type I, Class A requirements
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Filtrazione di routine di solventi organici, liquidi corrosivi, rimozione di particolato da solventi HPLC
Tipo Filtro a vuoto
Volume (sistema metrico) 500 ml