Learn More
Cytiva VacuCap™ 90 Vacuum Filtration Devices
Codice prodotto. 17134371
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.1 μm
0.2 μm
0.45 μm
1 μm
Diametro (sistema metrico):
60 mm
90 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione del poro Diametro (sistema metrico) unitSize
17134371 0.2 μm 90 mm pezzi 10
17174371 0.2 μm 60 mm pezzi 10
17124371 0.1 μm 90 mm pezzi 10
17184371 0.45 μm 60 mm pezzi 10
17144371 0.45 μm 90 mm pezzi 10
17164371 1 μm 60 mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 17134371 Fornitore Cytiva N. del fornitore 4622
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Innovative bottle-top filters for fast vacuum filtration of 100 mL to 5 L of aqueous solutions.
  • This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale (membrana) Supor (Hydrophilic PES)
Dimensione del poro 0.2 μm
Sterilità Sterile
Area di filtraggio 60 cm2
Diametro (sistema metrico) 90 mm