Learn More
Cytiva VacuCap™ 90 Vacuum Filtration Devices with Individually Attached Tubing
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.2 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Specifica
Specifica
| Materiale (membrana) | Hydrophilic PES |
| Dimensione del poro | 0.2 μm |
| Sterilità | Sterile |
| Area di filtraggio | 60 cm2 |
| N. per confezione | 10/Pk. |
| Diametro (sistema metrico) | 90 mm |