Learn More
Greiner Bio-One VACUETTE™ K3EDTA Blood Collection Tubes
Codice prodotto. 15462520
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 mL
3 mL
4 mL
9 mL
Colore chiusura:
Lavender with Black Ring
Lavender with White Ring
Diametro (sistema metrico) esterno:
13 mm
16 mm
Tipo di chiusura:
Safety Pull Cap
Safety Twist Cap
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1200
pezzi 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Colore chiusura Diametro (sistema metrico) esterno Tipo di chiusura Dimensione della confezione
15462520 4 mL Lavender with Black Ring 13 mm Safety Pull Cap pezzi 50
15583179 3 mL Lavender with Black Ring 13 mm Safety Pull Cap pezzi 50
12542936 2 mL Lavender with White Ring 13 mm Safety Pull Cap pezzi 100
10081844 9 mL Lavender with Black Ring 16 mm Safety Twist Cap pezzi 50
15427650 4 mL Lavender with Black Ring 13 mm Safety Pull Cap pezzi 1200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 15462520 Fornitore Greiner Bio-One N. del fornitore 454021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.37€
    7.23€ / pezzi 50
    Risparmia 14.14€
    66% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
VACUETTE™ EDTA Blood Collection tubes are used for determinations in EDTA whole blood for haematology. Available with K2EDTA, K2EDTA Separator and K3EDTA. VACUETTE™ K3EDTA tubes contain tri-potassium K3EDTA which blocks the coagulation cascade.
  • Tubes are supplied in packs of 50 pieces
  • For venous blood collection
  • Made out of virtually unbreakable PET plastic
  • Improved safety and hygiene during specimen collection procedures with the advantage of being as clear as glass
  • Primarily in hematology
  • Inner wall is coated with spray-dried K2EDTA which acts as an anticoagulant, binding calcium ions and interrupting the clotting cascade
  • K2EDTA Blood Collection Tubes with Gel Separator and K3EDTA Blood Collection Tubes are available
  • Pink caps for immunohematology are also available
  • CE marked
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Blood Collection Tube
Additivo K3 EDTA
Materiale PET
Sterilità Sterile
Tipo di chiusura Safety Pull Cap
Capacità (sistema metrico) 4 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) VACUETTE™ Blood Collection Needles
Colore chiusura Lavender with Black Ring
Altezza (sistema metrico) 75 mm
Dimensioni provetta 13 x 75 mm
Da utilizzare con (applicazione) Blood Collection
Diametro (sistema metrico) esterno 13 mm
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • VACUETTE K3E K3EDTA Blood Collection Tube
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: EDTA K3