Learn More
Greiner Bio-One Vacuette Low Draw Volume Tube
Codice prodotto. 15474944
Cambia vista
Click to view available options
Colore chiusura:
Lavender
Dimensione della confezione:
pezzi 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore chiusura unitSize
15474944 Lavender pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15474944 Fornitore Greiner Bio-One N. del fornitore 454024
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
Product Type Vacuette Tube
Additivo K2 EDTA
Sterilità Sterile
Tipo di chiusura Cap
Capacità (sistema metrico) 2 mL
Colore chiusura Lavender
Dimensioni provetta 13 x 75 mm
Da utilizzare con (applicazione) For the examin ation of whole blood in haematology