Learn More
Greiner Bio-One Vacuette™ Low Volume Blood Collection Tubes
Codice prodotto. 15393831
Cambia vista
Click to view available options
Colore chiusura:
Lavender
Dimensione della confezione:
pezzi 1200
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore chiusura Dimensione della confezione
15393831 Lavender pezzi 1200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15393831 Fornitore Greiner Bio-One N. del fornitore 454052
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Specifica
Product Type Low Volume Blood Collection Tube
Additivo K2 EDTA
Materiale PET
Sterilità Sterile
Capacità (sistema metrico) 1 mL
Colore chiusura Lavender
Dimensioni provetta 13 x 75 mm
Da utilizzare con (applicazione) Blood Collection
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • VACUETTE K2E K2EDTA Sep Blood Collection Tube
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylendiaminetetraacetic Acid Dipotassium Dihydrate K2EDTA