Learn More
Greiner Bio-One VACUETTE™ Multi-Drawing Blood Collection Needles
Codice prodotto. 17790578
Cambia vista
Click to view available options
Misuratore:
20 G
21 G
22 G
Lunghezza (sistema imperiale):
1 in.
1.5 in.
Lunghezza (sistema metrico):
2.54 cm
3.81 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 2000
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Misuratore Lunghezza (sistema imperiale) Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
17790578 20 G 1.5 in. 3.81 cm pezzi 2000
15452510 22 G 1.5 in. 3.81 cm pezzi 100
15442510 22 G 1 in. 2.54 cm pezzi 100
13068552 20 G 1 in. 3.81 cm pezzi 100
13058552 21 G 1 in. 2.54 cm pezzi 100
10505444 21 G 1.5 in. 3.81 cm pezzi 100
10259104 20 G 1.5 in. 3.81 cm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 17790578 Fornitore Greiner Bio-One N. del fornitore 450077
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
VACUETTE™ Multi-Drawing Blood Collection Needles are primarily used for routine blood collection and are intended for single-use. The needle shield is color-coded for visual recognition of the needle gauges. Needle gauges of 20G, 21G and 22G are available in lengths of 1 in. and 1.5 in.
VACUETTE™ Multi-Drawing Blood Collection Needles are primarily used for routine blood collection and are intended for single-use. The needle shield is colour-coded for visual recognition of the needle gauges. Needle gauges of 20G, 21G and 22G are available in lengths of 1in. and 1.5in..
  • Single-use exclusively
  • Supplied in inner packs of 100 needles
  • Manufactured from stainless steel and fitted with a safety valve at one end
  • Perforated label on cap for identification and seal of integrity
  • Protective cap color indicates needle type/gauge: pink (18G), yellow (20G), green (21G), black (22G)
  • Available in lengths of 1 inch (25 mm) and 1.5 inches (38 mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Multi-sample Blood Draw Needle
Materiale Stainless Steel
Sterilità Sterile
Certificazione/Conformità CE, OSHA
Colore Yellow
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Multi-drawing Blood Collection
Da utilizzare con (apparecchiatura) VACUETTE™ Blood Collection Tubes, Quickshield™ Safety Tube Holder
Misuratore 20 G
Materiale hub Polypropylene
Include Yellow Protective Cap, Safety Valve at one end
Lunghezza (sistema imperiale) 1.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 3.81 cm
Materiale del manicotto Synthetic Rubber
Requisiti di stoccaggio 4°C to 25°C