Learn More
Greiner Bio-One VACUETTE™ Glucose Blood Collection Tubes
Product Code. 16524500
Change view
Click to view available options
Additivo:
FC Mix
Colore chiusura:
Pink
Capacità (sistema metrico):
2 mL
Quantità:
1200: 50/Pk. 24 Pk.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Additivo Colore chiusura Capacità (sistema metrico) Quantità
16524500 FC Mix Pink 2 mL 1200: 50/Pk. 24 Pk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 16524500 Supplier Greiner Bio-One Supplier No. 454510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    500.00€
    390.55€ / pezzi 1200
    Risparmia 109.45€
    21% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
VACUETTE™ Glucose Collection Tubes are ideal for glucose determinations. They contain sodium fluoride as stabiliser with a choice of potassium oxalate, K3EDTA or sodium heparin as anticoagulant. The VACUETTE™ FC Mix tube enables exact measurement of the in-vivo blood sugar level, which makes it particularly suitable for the diagnosis of Diabetes mellitus.
  • Tubes are supplied in packs of 50 pieces
  • Available with potassium oxalate, K3EDTA or sodium heparin as anticoagulant
  • Made out of virtually unbreakable PET plastic
  • They provide improved safety and hygiene during specimen collection procedures with the advantage of being as clear as glass
  • CE marked
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Additivo FC Mix
Materiale PET
Sterilità Sterile
Tipo di chiusura Push Cap
Capacità (sistema metrico) 2 mL
Diametro (sistema metrico) interno 13 mm
Chiusura inclusa Yes
Colore chiusura Pink
Quantità 1200: 50/Pk. 24 Pk.
Da utilizzare con (applicazione) Blood collection
Lunghezza (sistema metrico) 75 mm
Descrizione FC Mix tubes contain citrate/citrit acid buffer reducing the pH value in the sample immediately after blood collection and the actual in vivo level is stabilized right from the start. The tube is optimal for the diagnosis of diabetes mellitus and gestational diabetes
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • VACUETTE® Provetta FC Mix
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Hazard Statement
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.