Learn More
Greiner Bio-One Vacuette Tube™, Lavender Cap-White Ring, K2E K2EDTA, Sterile
Codice prodotto. 15402530
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 mL
Colore chiusura:
Lavender with White Ring
Dimensione della confezione:
pezzi 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Colore chiusura Dimensione della confezione
15402530 2 mL Lavender with White Ring pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 15402530 Fornitore Greiner Bio-One N. del fornitore 454047
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.25€
    10.11€ / pezzi 50
    Risparmia 16.14€
    61% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Inner wall is coated with anticoagulant that binds calcium ions and interrupts clotting.
  • Inner wall is coated with spray-dried K2E K2EDTA as an anticoagulant to bind calcium ions and interrupt the clotting cascade.
  • Inner wall is coated with spray-dried K2E K2EDTA as an anticoagulant to bind calcium ions and interrupt the clotting cascade.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Vacuette Tube
Additivo K2 E K2 EDTA
Sterilità Sterile
Capacità (sistema metrico) 2 mL
Colore chiusura Lavender with White Ring
Lunghezza (sistema metrico) 75 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 13 mm