Learn More
Greiner Bio-One Vacuette Tube™, Premium, Green Cap, Green Ring, Sodium Heparin, Sterile
Descrizione
- Inner wall is coated with spray-dried sodium heparin, which acts as an anticoagulant to block the clotting cascade.
Specifica
Specifica
| Product Type | Blood Collection Tube |
| Additivo | Sodium Heparin |
| Sterilità | Sterile |
| Capacità (sistema metrico) | 4 mL |
| Colore chiusura | Green with Green Ring |
| Lunghezza (sistema metrico) | 75 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 13 mm |