Learn More
Greiner Bio-One Vacuette Tube™, Premium, Lavender Cap, Black Ring, K2E K2EDTA, Sterile
Codice prodotto. 13048742
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
6 mL
Colore chiusura:
Lavender
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Colore chiusura
13048742 6 mL Lavender
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13048742 Fornitore Greiner Bio-One N. del fornitore 456023
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    363.05€
    284.04€ / pezzi 1200
    Risparmia 79.01€
    21% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
Inner wall is coated with anticoagulant that binds calcium ions and interrupts clotting.
  • Inner wall is coated with spray-dried K2E K2EDTA as an anticoagulant to bind calcium ions and interrupt the clotting cascade.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Vacuette Tube
Additivo K2 E K2 EDTA
Sterilità Sterile
Capacità (sistema metrico) 6 mL
Colore chiusura Lavender
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 13 mm