Learn More
Greiner Bio-One Vacuette Tube™, Premium, Red Cap, Black Ring, CAT Serum Clot Activator, Sterile
Codice prodotto. 15402540
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3 mL
Colore chiusura:
Red with Black Ring
Dimensione della confezione:
pezzi 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Colore chiusura Dimensione della confezione
15402540 3 mL Red with Black Ring pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 15402540 Fornitore Greiner Bio-One N. del fornitore 454095
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.35€
    9.82€ / pezzi 50
    Risparmia 0.53€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Includes inner wall coated with microscopic silica particles to activate coagulation.
  • The inner wall of the serum tube is specially coated with microscopic silica particles, which activate the coagulation process.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Vacuette Tube
Additivo CAT Serum Clot Activator
Sterilità Sterile
Capacità (sistema metrico) 3 mL
Colore chiusura Red with Black Ring
Lunghezza (sistema metrico) 75 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 13 mm