Learn More
Greiner Bio-One Vacuette Tube™, Premium, Red Cap-Yellow Ring, CAT Serum Separator Clot Activator, Sterile
Codice prodotto. 10060704
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2.5 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10060704 2.5 mL pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10060704 Fornitore Greiner Bio-One N. del fornitore 454028
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.35€
    14.17€ / pezzi 50
    Risparmia 4.18€
    22% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Includes inner wall coated with microscopic silica particles to activate coagulation and a separator gel to separate serum and blood cells.
  • The inner wall of the serum tube is specially coated with microscopic silica particles, which activate the coagulation process.
  • Serum separator tubes contain a separator gel in the base of the tube; during centrifugation, this gel forms a stable barrier between the serum and the blood cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Vacuette Tube
Additivo Clot Activator and Gel
Sterilità Sterile
Capacità (sistema metrico) 2.5 mL
Colore chiusura Red with Yellow Ring
Lunghezza (sistema metrico) 75 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 13 mm