Learn More
Greiner Bio-One VacuetteTube
Codice prodotto. 10247597
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 mL
2 mL
2.5 mL
4 mL
Colore chiusura:
Green
Lavender
Dimensione della confezione:
pezzi 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Colore chiusura Dimensione della confezione
10247597 2.5 mL Green pezzi 50
10667505 4 mL Green -
15422244 2 mL Lavender pezzi 50
10607344 1 mL Lavender pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10247597 Fornitore Greiner Bio-One N. del fornitore 454046
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.10€
    27.43€ / pezzi 50
    Risparmia 16.67€
    37% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-10-2026
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Greiner Bio-One VacuetteTube, Capacity: 4mL, Closure Color: White, Closure Type: Cap, Sterile, Diameter Inside: 13mm, Height: 75mm, Vacuette Tube
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Vacuette Tube
Sterilità Sterile
Tipo di chiusura Cap
Capacità (sistema metrico) 2.5 mL
Diametro (sistema metrico) interno 13 mm
Colore chiusura Green
Altezza (sistema metrico) 75 mm