Learn More
Greiner Bio-One VacuetteTube
Codice prodotto. 10667505
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 mL
2 mL
2.5 mL
4 mL
Colore chiusura:
Green
Lavender
Dimensione della confezione:
pezzi 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Colore chiusura Dimensione della confezione
10667505 4 mL Green -
15422244 2 mL Lavender pezzi 50
10607344 1 mL Lavender pezzi 50
10247597 2.5 mL Green pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10667505 Fornitore Greiner Bio-One N. del fornitore 454083
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00€
    266.29€ / pezzi 1200
    Risparmia 74.71€
    21% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Greiner Bio-One VacuetteTube, Capacity: 4mL, Closure Color: White, Closure Type: Cap, Sterile, Diameter Inside: 13mm, Height: 75mm, Vacuette Tube
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Vacuette Tube
Sterilità Sterile
Tipo di chiusura Cap
Capacità (sistema metrico) 4 mL
Diametro (sistema metrico) interno 13 mm
Colore chiusura Green
Altezza (sistema metrico) 75 mm