Learn More
Greiner Bio-One VacuetteTube
Codice prodotto. 15422244
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 mL
2 mL
2.5 mL
4 mL
Colore chiusura:
Green
Lavender
Dimensione della confezione:
pezzi 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Colore chiusura Dimensione della confezione
15422244 2 mL Lavender pezzi 50
10667505 4 mL Green -
10607344 1 mL Lavender pezzi 50
10247597 2.5 mL Green pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15422244 Fornitore Greiner Bio-One N. del fornitore 454087
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.50€
    9.93€ / pezzi 50
    Risparmia 0.57€
    5% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Greiner Bio-One VacuetteTube, Capacity: 4mL, Closure Color: White, Closure Type: Cap, Sterile, Diameter Inside: 13mm, Height: 75mm, Vacuette Tube
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Vacuette Tube
Sterilità Sterile
Tipo di chiusura Cap
Capacità (sistema metrico) 2 mL
Diametro (sistema metrico) interno 13 mm
Colore chiusura Lavender
Altezza (sistema metrico) 75 mm
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • VACUETTE K3E K3EDTA
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylenediaminetetraacetic Acid Tripotassium Dihydrate