Learn More
Integra Biosciences™ Sistema di aspirazione Vacusafe™ Comfort
Codice prodotto. 10590273
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Sistema di aspirazione Vacusafe Comfort
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
10590273 Sistema di aspirazione Vacusafe Comfort Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10590273 Fornitore Integra Biosciences™ N. del fornitore 158310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3265.00€
    2342.93€ / pezzi 1
    Risparmia 922.07€
    28% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Collect and contain biological liquid waste. Integra Biosciences™ Vacusafe™ Comfort Aspiration system is a compact laboratory aspiration system.
  • Compact
  • Level detection sensor
  • Control knob for infinitely vacuum setting (range: -300mbar to 600mbar)
  • Silent operation.
  • All parts exposed to critical liquids are fully autoclavable and can be sterilized for 20 minutes at 121°C,
  • Liquids are collected in the autoclavable waste bottle.
  • Hydrophobic filter reduces the risk of accidently aspirating liquid into the pump and pump housing.
  • Available with either a 4L polypropylene bottle or a 3L glass bottle. 
Specifica
Include Bottiglia da 4 litri, rilevamento livello e coperchio con raccordi rapidi (PVDF)
Quantità 1 Each
Tipo Sistema di aspirazione Vacusafe Comfort