Learn More
Cytiva Vacushield™ Vent Device
Codice prodotto. 17154301
Cambia vista
Click to view available options
:
0.2 μm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
17154301 0.2 μm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17154301 Fornitore Cytiva N. del fornitore 4402
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Protects valves and pump components from damage due to liquids.
  • Allows air and gases to pass through freely while blocking aqueous solutions and aerosol contaminants
  • Not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale (membrana) PTFE
Dimensione del poro 0.2 μm
Sterilità Non-sterile
Area di filtraggio 19.6 cm2
Stile ingresso Stepped Hose Barb
Stile uscita Stepped Hose Barb
Quantità 3/Pk.
Diametro (sistema metrico) 50 mm