Learn More
BD Vacutainer™ EST™ Blood Collection Tubes
Codice prodotto. 16268811
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3 mL
Colore chiusura:
Pearlescent White
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Colore chiusura Dimensione della confezione
16268811 3 mL Pearlescent White pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16268811 Fornitore BD N. del fornitore 362725
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
May be used as a discard tube, to remove the dead space from the tubing of blood collection sets. BD Vacutainer™ EST™ Blood Collection Tubes are plastic tubes with no additive in them, with a clear label and pearlescent white Hemogard™ closure.
The BD Vacutainer™ system is optimally designed and tested for controlling pre-analytical variability throughout the specimen collection and handling process.
  • Collection tubes have the precise vacuum level to collect the needed sample size
  • Designed to work with Vacutainer double-sided needles and tube holder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Blood Collection Tube
Additivo No Additive
Materiale Plastic
Sterilità Sterile
Tipo di chiusura Hemogard
Capacità (sistema metrico) 3 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Vacutainer™ Needle and Tube Holder
Colore chiusura Pearlescent White
Dimensioni provetta 13 x 75 mm
Da utilizzare con (applicazione) Discard tube, to remove the dead space from the tubing of blood collection sets
Tipo di etichetta See-Through