Learn More
BD Vacutainer™ Glass Cell Preparation Tubes
Codice prodotto. 12997696
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
4 mL
8 mL
Colore chiusura:
Blu/nero
Blue/Black
Orange/Green
Additivo:
Sodio citrato/Ficoll
Sodium Citrate/FICOLL
Sodium Heparin
Dimensioni provetta:
13 x 100 mm
16 x 125 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 60
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Colore chiusura Additivo Dimensioni provetta Dimensione della confezione
12997696 4 mL Blue/Black Sodium Citrate/FICOLL 13 x 100 mm pezzi 60
12917706 8 mL Orange/Green Sodium Heparin 16 x 125 mm pezzi 60
12379299 8 mL Blu/nero Sodio citrato/Ficoll 16 x 125 mm pezzi 60
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12997696 Fornitore BD N. del fornitore 362781
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1365.00€
    1019.54€ / pezzi 60
    Risparmia 345.46€
    25% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Use for the one-step isolation of lymphocytes, monocytes, and plasma. BD™ Vacutainer™ Glass Cell Preparation Tubes allow for collection and processing of whole blood in a closed, sterile tube prepared with sodium citrate or sodium heparin as an anticoagulant.
The BD CPT™ (Cell Preparation Tube) system provides a simple, standardized method for the isolation of Peripheral Blood Mononuclear Cells (PBMCs) from whole blood. In a single process, up to 15 million PBMCs can be isolated within 20 minutes.
  • Improved sample preparation consistency and reproducibility compared to manual gradient separations
  • Faster separations because there is no need to prepare gradients or manipulate the sample
  • Safe isolation of cells with reduced risk of contamination due to the enclosed, sterile tube
Vacutainer™ CPT™ features:
  • Glass molecular diagnostics tubes with see-thru label for easy content viewing
  • Conventional closures are color-coded to easily identify anticoagulant used
  • Density gradient polymer gel with either sodium citrate or sodium heparin anticoagulant
  • Blood draw capacity is 4 or 8mL (4mL tube available in sodium citrate only)
  • Tube is CE marked for in vitro diagnostic use
  • Centrifuging conditions: 1500–1800 g for 15 minutes at 18–25°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Clear
Product Type Cell Preparation Tube
Additivo Sodium Citrate/FICOLL
Materiale Glass
Sterilità Sterile
Tipo di chiusura Speckled Conventional
Capacità (sistema metrico) 4 mL
Colore chiusura Blue/Black
Altezza (sistema metrico) 100 mm
Dimensioni provetta 13 x 100 mm
Include Polyester gel, density gradient liquid
Tipo di etichetta Transparent
Diametro (sistema metrico) esterno 13 mm
Certificazione/Conformità CE
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • BD Vacutainer CPT NC: 0.45 mL FICOLL: 1.0 mL
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium amidotrizoate, dichlorodimethylsilane