Learn More
BD Provetta Vacutainer™ in plastica K2-Edta con chiusura Hemogard
Codice prodotto. 10331254
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
6 ml
10 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
10331254 10 ml pezzi 1000
12957666 6 ml pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10331254 Fornitore BD N. del fornitore 367525
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Used to obtain a whole blood or EDTA plasma sample. Vacutainer™ Hemogard™ Closure Plastic K2-Edta Tube contains K2EDTA which is a liquid solution that is spray coated onto the interior surface of the BD Vacutainer Plus Tubes.
Lavender Hemogard™ closure
Paper label
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Tubo K2EDTA
Additivo Additivo EDTA K2
Materiale Plastic
Tipo di chiusura Hemogard
Capacità (sistema metrico) 10 ml
Colore chiusura Lilla
Altezza (sistema metrico) 100 mm
Da utilizzare con (applicazione) Usato per ottenere campioni di sangue intero o di plasma con EDTA
Tipo di etichetta Carta
Diametro (sistema metrico) esterno 16 mm
Certificazione/Conformità ISO 6710
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • X1000 BD Vacutainer 16 x 100 mm x 10.0 mL
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: dipotassium EDTA dihydrate