Learn More
BD Provetta Vacutainer™ in plastica K2-Edta con chiusura Hemogard
Codice prodotto. 12957666
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
6 ml
10 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12957666 6 ml pezzi 1000
10331254 10 ml pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12957666 Fornitore BD N. del fornitore 367873
Save Up to 60% on Microbiology Essentials
Usa il codice promozionale 28004
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Used to obtain a whole blood or EDTA plasma sample. Vacutainer™ Hemogard™ Closure Plastic K2-Edta Tube contains K2EDTA which is a liquid solution that is spray coated onto the interior surface of the BD Vacutainer Plus Tubes.
Lavender Hemogard™ closure
Paper label
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Tubo K2EDTA
Additivo Additivo EDTA K2
Materiale Plastic
Tipo di chiusura Hemogard
Capacità (sistema metrico) 6 ml
Colore chiusura Lilla
Altezza (sistema metrico) 100 mm
Tipo di etichetta Blocco
Diametro (sistema metrico) esterno 13 mm