Learn More
BD Provetta Vacutainer™ in plastica K3-Edta con chiusura Hemogard
Codice prodotto. 12987666
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 ml
4 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12987666 4 ml pezzi 1000
12967666 2 ml pezzi 1000
15349700 2 ml pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12987666 Fornitore BD N. del fornitore 368860
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    340.18€
    264.30€ / pezzi 1000
    Risparmia 75.88€
    22% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Use with whole blood or EDTA plasma sample. BD Vacutainer™ Hemogard™ Closure Plastic K3-EDTA Tube contains the additive K3 Potassium Salt of EDTA that acts as a coagulant.
  • Lavender Hemogard™ Closure
  • Used for whole blood or EDTA plasma sample
  • The additive K3 Potassium Salt of EDTA is a liquid in the Vacutainer Tube and acts as a coagulant
  • Available in sizes 2ml, 3ml and 4ml.
  • The difference between K2EDTA and K3EDTA is that the K3 is a liquid solution in the tubes, whereas the K2 is a liquid solution that is spray coated onto the tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Tubo K3EDTA
Additivo Additivo EDTA K3
Materiale Plastic
Tipo di chiusura Hemogard
Capacità (sistema metrico) 4 ml
Colore chiusura Lilla
Altezza (sistema metrico) 75 mm
Da utilizzare con (applicazione) Usato per ottenere campioni di sangue intero o di plasma con EDTA
Tipo di etichetta Blocco
Diametro (sistema metrico) esterno 13 mm
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • X1000 BD Vacutainer 13 x 75 mm x 4.0ml EDTA
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Tripotassium EDTA Dihydrate