Learn More
BD Vacutainer™ K2EDTA Tubes
Codice prodotto. 15744718
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15744718 2 mL pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15744718 Fornitore BD N. del fornitore 368841
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    255.00€
    198.86€ / pezzi 1000
    Risparmia 56.14€
    22% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Specifica
Product Type K2 EDTA Tube
Additivo K2 EDTA
Materiale PET
Tipo di chiusura Hemogard
Capacità (sistema metrico) 2 mL
Colore chiusura Pink
Dimensioni provetta 13 x 75 mm
Da utilizzare con (applicazione) Used to obtain either a serum sample or a whole blood or EDTA plasma sample
Tipo di etichetta Paper
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • X1000 Vacutainer K2EDTA 2ML Purple
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: dipotassium EDTA dihydrate