Learn More
BD Provette K3EDTA Vacutainer™
Descrizione
EDTA salts (ethylene diamine tetraacetic acid) are used to anticoagulate whole blood for hematological investigations because the cellular components of blood are particularly well preserved by EDTA. It works as an anticoagulant as it forms complexes with metal ions such as calcium, therefore inhibiting the coagulation cascade. Anticoagulation with EDTA is irreversible.
- The EDTA concentration is 1.8mg per mL of complete blood when the fill level is correct
- Correct mixing (8-10 inversions) of the EDTA tube immediately after the blood sample has been taken is extremely important to avoid microclotting
- All tubes are supplied in boxes of 100 tubes (Case of 10 boxes = 1000 tubes)
Specifica
Specifica
| Product Type | Provetta K3EDTA |
| Additivo | K3 EDTA |
| Materiale | Plastica |
| Sterilità | Sterile |
| Tipo di chiusura | Hemogard |
| Capacità (sistema metrico) | 3 ml |
| Colore chiusura | Lavanda |
| Dimensioni provetta | 13 x 75 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Usato per ottenere campioni di sangue intero o di plasma con EDTA |
| Tipo di etichetta | Blocco |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- TUBE K3EDTA PLH 13X75 3.0 BLBL LAV CE
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H332-Nocivo se inalato.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- MIXTURE LIST-Contain: tripotassium EDTA dihydrate