Learn More
BD Vacutainer™ Microbiology Tube C & S
Descrizione
Round bottom with BD Hemogard™ closure plastic for the collection & transport of urine specimens green volume 4mL 13mm x 75mm BD Vacutainer
Specifica
Specifica
| Colore chiusura | Green |
| Tipo di chiusura | Hemogard™ |
| Forma del fondo | Round |
| Diametro (sistema metrico) interno | 13 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Collection and transport of urine specimens |
| Altezza (sistema metrico) | 75 mm |
| Volume (sistema metrico) | 4.0 mL |