Learn More
BD Kit per raccolta ematica Vacutainer™ Safety-Lok™ con portaprovetta premontato
Codice prodotto. 15380297
Cambia vista
Click to view available options
Calibro dell'ago:
21 G
23 G
Colore:
Light Blue
Verde
Lunghezza (sistema metrico) tubo:
178 mm
305 mm
Lunghezza (sistema imperiale) tubo:
7 in.
12 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 200
pezzi 25
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Calibro dell'ago Colore Lunghezza (sistema metrico) tubo Lunghezza (sistema imperiale) tubo Dimensione della confezione
15380297 21 G Verde 178 mm 7 in. -
17640996 21 G Verde 305 mm 12 in. pezzi 25
12967706 21 G Verde 305 mm 12 in. pezzi 200
12997706 23 G Light Blue 178 mm 7 in. pezzi 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15380297 Fornitore BD N. del fornitore 368654
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.00€
    36.42€ / pezzi 25
    Risparmia 27.58€
    43% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Ready to use right out of the package, with no assembly required. BD Vacutainer™ Safety-Lok™ Blood Collection Set with Pre-Attached Holder are sterile, closed systems for venous blood collection. Each versatile set includes an irreversible safety mechanism to help prevent needle stick injuries.
Safety-Lok™ blood collection sets are sterile, closed systems with pre-attached holders that are packed in individual blister packs. These complete sets provide the assurance that the number of holders will always equal the number of collection sets and eliminates the need to manually assemble the needle and holder, which minimizes the risk of contamination.
Each set include: a hypodermic needle, large color-coded wings, an integrated safety shield, small-bore no-twist tubing, a connector, a multi-sample Luer adapter, and an attached tube holder.
  • Safety mechanism protects against needle injuries following successful venipuncture
  • Safety shield pushes over the needle, surrounding it completely
  • Safety mechanism engages irreversibly with an audible click over the needle
  • Single-handed activation with no change in technique, so attention remains focused on the patient and the puncture site
  • Blood flashback is seen clearly through translucent shield for instant verification of successful vein penetration before collection
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Set per prelievi ematici con farfalla
Colore Verde
Calibro dell'ago 21 G
Sterilità Sterile
Certificazione/Conformità Il set per prelievi ematici BD Vacutainer Safety-Lok con portaprovetta premontata è stato progettato per conformarsi alla direttiva OSHA SHIB 10-15-03 sui portaprovetta monouso per la riduzione dei rischi correlati al riuso dei supporti. La protezione di sicurezza è progettata per soddisfare gli attuali standard OSHA sui controlli tecnici.
Include Portaprovetta premontata
Lunghezza (sistema imperiale) ago 0.75 in.
Lunghezza (sistema imperiale) tubo 7 in.
Lunghezza (sistema metrico) ago 19 mm
Lunghezza (sistema metrico) tubo 178 mm
Quantità 200 Pk.