Learn More
BD Provette per siero Vacutainer™
Codice prodotto. 12957686
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
4 ml
6 ml
10 ml
Dimensioni provetta:
13 x 75 mm
13 x 100 mm
16 x 100 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensioni provetta Dimensione della confezione
12957686 10 ml 16 x 100 mm pezzi 1000
12947686 6 ml 13 x 100 mm pezzi 1000
12937686 4 ml 13 x 75 mm pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12957686 Fornitore BD N. del fornitore 367895
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    180.00€
    161.28€ / pezzi 1000
    Risparmia 18.72€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Used to obtain a serum sample. BD™ Vacutainer™ Serum Tubes are made of durable PET plastic with a Hemogard™ closure. It has silica particles added to trigger coagulation, and are marked CAT and CE.
In order to obtain serum samples from plastic tubes, the tube must have a coagulation activator added. As the plastic surface alone is insufficient to trigger the coagulation within an acceptable time, BD Vacutainer™ plastic serum tubes have silica particles added for this purpose.
  • These tubes are marked with the acronym CAT (Clot Activator Tube)
  • Recommended minimum time for coagulation from patients who have not been treated with anticoagulants is 60 minutes
  • Centrifuging conditions: ≤1300 g for 10 minutes at 18–25°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Provetta per siero
Additivo Silice
Materiale PET
Tipo di chiusura Hemogard
Capacità (sistema metrico) 10 ml
Colore chiusura Red
Dimensioni provetta 16 x 100 mm
Da utilizzare con (applicazione) Used to obtain a serum sample
Tipo di etichetta Blocco
Certificazione/Conformità CE, CAT
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • TUBE PLN PLH 16X100 10.0 BLBLCE RD
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • cancerogenicità Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: quartz