Learn More
- Home
- Products
- Ovens and Furnaces
- Oven Accessories
- Thermo Scientific™ Vacutherm™ Oven Accessories and Options
Thermo Scientific™ Vacutherm™ Oven Accessories and Options
Codice prodotto. 12778696 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Accessori
Aluminum tray
Central Monitoring Connection
Digicon Temperature Controller
Digital Pressure Display
Digital Timer
Door Gasket
Precision Control Valve
Pressure Controller
Ripiano
Shelf
Stainless-steel tray
Support Frame
Vacuum Chamber
Weekly program timer, digital
Da utilizzare con (apparecchiatura):
VT 6025
VT 6025/6060/6130 M/P
VT 6060 M
VT 6060 M/P and VT6130 M/P
VT 6060 P
VT 6060 P,VT 6130 P
VT 6130 M
VT 6130 M/P
VT6060 M/P
Dimensione della confezione:
1 SET
Pezzo
22 product options available for selection
| Codice prodotto. | Tipo | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|
| 12778696 | Support Frame | VT6060 M/P | Pezzo |
| 10383192 | Pressure Controller | VT 6060 M/P and VT6130 M/P | Pezzo |
| 11671661 | Digicon Temperature Controller | VT 6060 P,VT 6130 P | Pezzo |
| 10482014 | Digicon Temperature Controller | VT 6060 P | Pezzo |
| 10517611 | Digital Timer | VT 6060 M/P and VT6130 M/P | Pezzo |
| 10321002 | Weekly program timer, digital | VT 6060 M/P and VT6130 M/P | Pezzo |
| 11611631 | Vacuum Chamber | VT 6060 M | Pezzo |
| 11621631 | Vacuum Chamber | VT 6130 M | Pezzo |
| 10490884 | Vacuum Chamber | VT 6060 P | Pezzo |
| 11661621 | Digital Pressure Display | VT 6060 M/P and VT6130 M/P | Pezzo |
| 10100991 | Door Gasket | VT 6060 M | Pezzo |
| 11681621 | Door Gasket | VT 6130 M | Pezzo |
| 11671631 | Central Monitoring Connection | VT 6060 M/P and VT6130 M/P | Pezzo |
| 11567199 | Precision Control Valve | VT 6025 | Pezzo |
| 11696440 | Ripiano | VT 6025 | Pezzo |
| 11681471 | Shelf | VT 6060 M | Pezzo |
| 11691471 | Ripiano | VT 6130 M | Pezzo |
| 10467281 | Support Frame | VT 6130 M/P | Pezzo |
| 10408631 | Accessori | VT 6025/6060/6130 M/P | 1 SET |
| 11621521 | Stainless-steel tray | VT 6130 M/P | Pezzo |
| 10337442 | Stainless-steel tray | VT6060 M/P | Pezzo |
| 10520875 | Aluminum tray | VT6060 M/P | Pezzo |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto.
12778696
Fornitore
Thermo Scientific™
N. del fornitore
50029890
-
825.00€
778.00€ / pezzi 1
Risparmia 47.00€
5% Sconto
Deve Accedi o registrarsi per acquistare questo articolo.
Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-01-2027
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
700.20 EUR valido fino al 2026-10-31
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28026" per avere il tuo prezzo promozionale.
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28026" per avere il tuo prezzo promozionale.
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Choose from a range of Thermo Scientific™ Vacutherm™ Oven Accessories and Options to meet application-specific requirements.
Specifica
Specifica
| Descrizione | Support frame, 780mm height |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | VT6060 M/P |
| Tipo | Support Frame |