Learn More
Thermo Scientific™ Stufe a vuoto per riscaldamento e essiccazione Vacutherm
Codice prodotto. 15424610 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 l
53 L
128 L
Tipo:
Jacket-Heating
Jacket-Heating w/ Dig Press Display
Jacket-Heating w/ Inert Gas Connect
Riscaldamento a camicia
Riscaldamento a camicia, senza attacco per gas inerte
Shelf-Heating w/ Digicon Controller
Temperatura (sistema metrico):
200 °C
200°C
300°C/400°C
Requisiti elettrici:
230 V 50/60 Hz
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Tipo Temperatura (sistema metrico) Requisiti elettrici Dimensione della confezione
15424610 53 L Shelf-Heating w/ Digicon Controller 300°C/400°C 230 V 50/60 Hz Pezzo
10664142 25 l Riscaldamento a camicia, senza attacco per gas inerte 200 °C 230 V 50/60 Hz Pezzo
10451341 25 l Jacket-Heating w/ Inert Gas Connect 200°C 230 V 50/60 Hz Pezzo
10254604 25 l Jacket-Heating w/ Dig Press Display 200°C 230 V 50/60 Hz Pezzo
10019490 53 L Riscaldamento a camicia 200 °C 230 V 50/60 Hz Pezzo
10488431 128 L Jacket-Heating 200°C 230 V 50/60 Hz Pezzo
11606380 128 L Shelf-Heating w/ Digicon Controller 300°C/400°C 230 V 50/60 Hz Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 15424610 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 51014542
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19130.00€
    15117.33€ / pezzi 1
    Risparmia 4012.67€
    20% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-01-2027
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Asciuga fino a sei volte più velocemente rispetto alle unità convenzionali. Queste stufe offrono un eccellente trasferimento del calore e un riscaldamento rapido, riducendo al minimo i tempi di funzionamento. Un'ampia gamma di opzioni consente configurazioni specifiche per applicazione.
Asciuga fino a sei volte più velocemente rispetto alle unità convenzionali. Le stufe a vuoto e per essiccazione Thermo Scientific™ Vacutherm offrono capacità eccezionali per l'essiccazione rapida e delicata. L'eccellente trasferimento del calore e il riscaldamento rapido riducono al minimo i tempi di funzionamento. La finestra frontale in vetro di sicurezza a doppio pannello offre una protezione esclusiva contro l'implosione. Il sistema modulare consente configurazioni specifiche per l'applicazione attraverso un'ampia gamma di opzioni di apparecchiature. La documentazione relativa a temperatura e pressione è disponibile per soddisfare i requisiti ISO 9000 e GLP/GMP.
  • User-friendly Kelvitron™ microprocessor (jacket-heated ovens) or Digicon multi-channel controller (shelf-heated ovens)
  • Analog pressure display
  • Overtemperature sensor protects oven and sample
  • Double-pane safety glass doors
  • Stainless-steel vacuum fittings, tubing and ball valve
  • Inert gas connection with precision valve and overpressure safety valve precisely releases non-flammable, non-toxic gasses
  • Standard DN25 access port in rear wall
Jacket-heated Models
  • Operate at temperatures up to 200°C
Shelf-heated Models
  • Operate at temperatures up to 300°C, on option even up to 400°C
  • For 300°C - unit requires a factory installed Digicon S Controller part # 51900195
  • For 400°C - 51023263 unit requires a factory installed Digicon S Controller part # 51900196
  • For 400°C - 51026264 unit requires a factory installed Digicon S Controller part # 51900197
  • Ensure an optimum heat transfer
Recommended for:
  • Drying of heat-sensitive materials
  • Residue-free drying of intricately designed parts
  • Targeted recovery of degassed products
Additional information:
For applications with flammable solvents, ask your sales representative for our BL version with additional safety features
Warranty: 2 years parts and labor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Shelf-Heating VT 6060 P w/Digicon multi-channel controller
Capacità (sistema metrico) 53 L
Temperatura (sistema metrico) 300°C/400°C
Tipo Shelf-Heating w/ Digicon Controller
Dimensioni interne (L x P x A) 14.6 x 16.3 x 13.6 in. (37.1 x 41.5 x 34.5 cm)
Dimensioni (L x P x A) 22.4 x 29.3 x 22.7 in. (57 x 74.4 x 57.6 cm)
Requisiti elettrici 230 V 50/60 Hz
Tensione 230 V
Frequenza 50/60 Hz