Learn More
Fisherbrand™ Accessorio sistema di aspirazione a vuoto Advantage, flacone di raccolta
Progettato per l'uso con i sistemi di aspirazione a vuoto Fisherbrand™ Advantage.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.30000kg
Codice prodotto. 15461934
  • 540.00€ / 4L
Spedizione stimata: 21-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Flacone di raccolta in polipropilene da 4 l
  • Per sistema di aspirazione Fisherbrand Advantage
  • Include coperchio, filtro in linea, tubi e connettori per cavi di accoppiamento ad azione rapida
Il sistema di aspirazione Fisherbrand Advantage è un'unità compatta e portatile con una pompa a membrana resistente integrata, utilizzato per l'aspirazione sicura e precisa di liquidi chimici, biologici e medicali non infiammabili.
I fluidi possono essere rimossi facilmente e in modo estremamente preciso da vetrini, piastre di Petri, micropiastre, contenitori per colture cellulari o simili utilizzando diverse pipette o puntali in vetro che possono essere facilmente collegati all'attacco del pipettatore HandVac.
Specifica
Specifica
Sistema di aspirazione Advantage
Flacone di raccolta
Offerte speciali
Periodo di garanzia limitato: Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.