Learn More
BINDER™ Ripiano estraibile forato
Ripiano estraibile forato - acciaio inox
Marca: BINDER™ 8012-0621
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.81000kg
Descrizione
- For vacuum pump VP 4
- Consisting of clamping rings, universal centering rings, transition piece, anti-static vacuum hose, union nut, and elbow
Specifica
Kit raccordo pompa da vuoto (ATEX) - per pompa da vuoto VP 4, comprendente anelli di serraggio, anelli di centraggio universali, riduttore, tubo flessibile antistatico per vuoto, dado per raccordi e curva | |
Dispositivi BINDER VDL 23, VDL 53, VDL 115 | |
Accessory, Vacuum Pump Connection Kit |