Learn More
Welch Ilmvac™ Diaphragm Vacuum Pump MP 201 E
Codice prodotto. 12917914 Sfoglia Tutto Welch Ilmvac Prodotti
Click to view available options
Spostamento d'aria:
1.8 m3
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12917914
Marca: Welch Ilmvac™ 411521
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Suitable standard duty, oil-free pump for non-reactive gases/vapors. Welch Ilmvac™ Diaphragm Vacuum Pump MP 201 E uses an aluminum pump head and a PTFE diaphragm.
  • Standard duty
  • OIl free
  • Aluminum pump head
  • PTFE diaphragm for long wear
  • PEEK valves provide excellent chemical resistance and long wear
  • PA connectors with PTFE tubing
  • Exhaust silencer
  • 2 heads, single stage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Requisiti elettrici 230 V 50/60 Hz
Modello MP 201 E
Peso (sistema metrico) 6.5 kg
Linea di prodotti MP
Tipo di pompa Diaphragm Vacuum Pump
Spostamento d'aria 1.8 m3
Maximum Pressure 75 mbar
Tensione 230 V