Learn More
Fisherbrand™ Olio pompa a vuoto
Codice prodotto. 12901151 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 l
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
12901151 1 l 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12901151
Power Your Renewable Energy Research
Usa il codice promozionale 28029
View all promotions
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Pompa rotativa a palette a uno e due stadi. Olio della pompa da vuoto Fisherbrand™ progettato per l'uso con la gamma di pompe rotative a palette a due stadi Fisherbrand e con la maggior parte delle altre pompe rotative a palette a uno e due stadi.
One and two-stage rotary vane pump. Fisherbrand™ Vacuum Pump Oil designed for use with the range of Fisherbrand two-stage rotary vane pumps and with most other one and two-stage rotary vane pump.
Olio minerale generico da utilizzare con la maggior parte delle pompe rotative a palette a uno e due stadi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Product Type Olio pompa a vuoto
Da utilizzare con (applicazione) Per uso generico in pompe rotative a palette
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rotary Vane Pumps
Pressione 10-5 mbar pressione vapore
Viscosità Viscosità 118 cSt a 40 ⁰C
Volume (sistema imperiale) 33.81 oz.
Volume (sistema metrico) 1 l