Learn More
Welch Ilmvac™ Olio pompa a vuoto
Codice prodotto. 10777544 Sfoglia Tutto Welch Ilmvac Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 l
20 L
Dimensione della confezione:
20L
5L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
10777544 5 l 5L
10420853 20 L 20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10777544 Fornitore Welch Ilmvac™ N. del fornitore 80012001
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-10-2026
One and two-stage rotary vane pump. Fisherbrand™ Vacuum Pump Oil designed for use with the range of Fisherbrand two-stage rotary vane pumps and with most other one and two-stage rotary vane pumps.
Generic mineral oil for use in most one and two stage rotary vane pumps.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Olio pompa a vuoto
Da utilizzare con (applicazione) Per uso generico in pompe rotative a palette
Pressione 10-5 mabr vapour pressure
Viscosità 118 cSt viscosity at 40°C
Volume (sistema metrico) 5 l