Descrizione
- Pompa di filtrazione compatta con ingombro ridotto
- Economica in termini di acquisto e di funzionamento
- Pompa senza olio dal funzionamento silenzioso
- Leggera e altamente portatile
- Ugello per flessibile DN 6/8 per filtrazione a vuoto.
Specifica
Specifica
| Vuoto max | 100 mbar |
| Requisiti elettrici | 90/260 V 50/60 Hz con cavi di alimentazione Schuko UK e USA |
| Dimensioni (L x P x A) | 14,4 x 12,7 x 19,6 cm (5,6 x 5 x 7,7in.) |
| Peso (sistema imperiale) | 2 libbre |
| Peso (sistema metrico) | 2,3 kg |
| Tipo di pompa | Pompa da vuoto |
| Spostamento d'aria | 15 l/min. |
| Applicazioni | Filtrazione a pressione |
| Maximum Pressure | 2,5 bar |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Cavi per vuoto UK e USA Schuko |