Learn More
Borer Chemie™ glisseal N
Codice prodotto. 17780437
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 x 30 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
17780437 10 x 30 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17780437 Fornitore Borer Chemie™ N. del fornitore 514200.00CA30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    218.00€
    168.31€ / pezzi 10
    Risparmia 49.69€
    22% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Grasso da laboratorio resistente al vuoto e privo di silicone per la sigillatura e la lubrificazione di giunti fissi e rotanti in vetro e di raccordi in plastica e metallo. glisseal N resiste a un'ampia gamma di temperature e non cola.
  • Senza silicone
  • resistente al vuoto
  • in tubi pratici
  • molto economico, può essere applicato solo in modo molto sottile
  • eccellente stabilità alla temperatura da -40°C a +200°C
  • consistenza costante, nessun punto di sgocciolamento
  • resistente alla maggior parte degli acidi, degli alcali e dei gas
  • assistenza tecnica da parte del produttore
Specifica
Product Type A base di paraffina
Formato Pasta
Da utilizzare con (applicazione) Da utilizzare in condizioni normali o sotto vuoto
Colore Transparente
Imballaggio Scatola con 10 tubetti da 30 g
Quantità 10 x 30 g
Peso (sistema imperiale) 10.5 oz.
Peso (sistema metrico) 300 g