Learn More
Fisherbrand™ Sistema da vuoto
Codice prodotto. 15168886 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di pompa:
Sistema da vuoto
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di pompa Dimensione della confezione
15168886 Sistema da vuoto Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15168886
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Pompa a membrana oil-free per prodotti chimici progettata per le applicazioni chimiche da laboratorio. Il sistema da vuoto Fisherbrand™ si utilizza per l'evaporazione e la distillazione in combinazione con gli evaporatori rotanti e gli essiccatori di gel.
  • Perfetti per evaporazione e distillazione in combinazione con gli evaporatori rotanti e gli essiccatori di gel
  • La pompa a membrana con funzionamento a secco e tutti i componenti che entrano in contatto con i vapori offrono resistenza chimica anche contro solventi acidi, basici e organici
  • Le teste pompanti sono realizzate in PTFE con rinforzo in fibra di carbonio per gestire vapori corrosivi e aggressivi senza subire danni
  • Le camere di pompaggio sono ermeticamente separate dallo spazio motore, per garantire una lunga durata delle parti meccaniche
  • Le pompe utilizzano diaframmi PFTE racchiusi per rafforzare le valvole PEEK e di supporto non bagnate, resistenti ai prodotti chimici e robuste rispetto alle valvole in elastomero
  • La valvola zavorratrice aiuta a preservare le prestazioni della pompa quando si lavora con i vapori condensabili
  • L'aggiunta del vacuometro digitale e del regolatore manuale consente all'utente di eseguire regolazioni al livello richiesto per la specifica applicazione
  • Il separatore di entrata protegge la pompa dall'infiltrazione di liquidi e particelle e il condensatore delle emissioni di scarico protegge la qualità dell'aria del laboratorio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Vuoto max 8 mbar
Requisiti elettrici Motore a 230 V 50/60 Hz con cavi di alimentazione Schuko e UK
Dimensioni (L x P x A) 36.0 x 31.0 x 44.5 cm (14.1 x 12 x 17.5 in)
Peso (sistema imperiale) 25.4 libbre
Peso (sistema metrico) 11.6 kg
Tipo di pompa Sistema da vuoto
Spostamento d'aria 16 l/min.
Applicazioni Essiccatori di gel
Maximum Pressure <8 mbar